3-Brom-2,6-dichlorpyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
2,6-Dichloro-3-bromopyridine
PY-1227-5G
PY-1227-1G
COBBPY-1227-5GEA
88.4
EUR
COBBPY-1227-5G
COBBPY-1227-1G
3-Brom-2,6-dichlorpyridin
3-Bromo-2,6-dichloropyridine
Formel:
C₅H₂BrCl₂N Molecular Weight: 226,89 g/mol |
MDL:
MFCD06798231 CAS-Nummer: 866755-20-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |