3-Brom-2,6-difluorbenzaldehyd ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H26213.06 H26213.14
H26213.06EA 142 EUR
H26213.06 H26213.14
3-Brom-2,6-difluorbenzaldehyd ≥98%
3-Bromo-2,6-difluorobenzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 398456-82-1 Molecular Formula: C7H3BrF2O Formula Weight: 221.00 Melting Point: 53-57° MDL No.: MFCD08282773
Formel: C₇H₃BrF₂O
Molecular Weight: 221 g/mol
Schmelzpunkt: 53…57 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08282773
CAS-Nummer: 398456-82-1
EINECS: None
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable