3-Brom-2-chlor-5-(trifluormethyl)pyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PY-7238-1G
PY-7238-5G
COBBPY-7238-1GEA
21.6
EUR
COBBPY-7238-1G
COBBPY-7238-5G
3-Brom-2-chlor-5-(trifluormethyl)pyridin
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel:
C₆H₂BrClF₃N |
MDL:
MFCD09878432 CAS-Nummer: 71701-92-3 |