3-Brom-2-chlor-5-fluorpyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PY-7350-1G PY-7350-5G
COBBPY-7350-1GEA 0 EUR
COBBPY-7350-1G COBBPY-7350-5G
3-Brom-2-chlor-5-fluorpyridin
3-Bromo-2-chloro-5-fluoropyridine
Formel: C₅H₂BrClFN
MDL: MFCD03095269
CAS-Nummer: 884494-36-4