3-Brom-2-chlor-6-methylpyridin 98+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Brom-2-chlor-6-picolin, 5-Brom-6-chlor-2-picolin, 5-Brom-6-chlor-2-methylpyridin
360800010 360800050
ACRO360800010EA 33.4 EUR
ACRO360800010 ACRO360800050
3-Brom-2-chlor-6-methylpyridin 98+%
3-Bromo-2-chloro-6-methylpyridine
Formel: C₆H₅BrClN
Molecular Weight: 206.47 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03095218
CAS-Nummer: 185017-72-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow Low melting solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.0 %