3-Brom-2-chlor-6-methylpyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
3-Brom-2-chlor-6-picolin, 5-Brom-6-chlor-2-picolin, 5-Brom-6-chlor-2-methylpyridin
OS-7582-5G
OS-7582-25G
OS-7582-1G
COBBOS-7582-5GEA
88.6
EUR
COBBOS-7582-5G
COBBOS-7582-25G
COBBOS-7582-1G
3-Brom-2-chlor-6-methylpyridin
3-Bromo-2-chloro-6-methylpyridine
Formel:
C₆H₅BrClN Molecular Weight: 206,47 g/mol |
MDL:
MFCD03095218 CAS-Nummer: 185017-72-5 |