3-Brom-2-chlorpyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
|
Achtung
|
OS-7406-100G
OS-7406-25G
OS-7406-5G
COBBOS-7406-100GEA
168
EUR
COBBOS-7406-100G
COBBOS-7406-25G
COBBOS-7406-5G
3-Brom-2-chlorpyridin
3-Bromo-2-chloropyridine
Formel:
C₅H₃BrClN Molecular Weight: 192.44 g/mol Siedepunkt: 205 Schmelzpunkt: 55 |
MDL:
MFCD00234007 CAS-Nummer: 52200-48-3 |