3-Brom-2-fluorbenzaldehyd
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
3-Bromo-2-fluorobenzenecarbaldehyde
CA-4741-5G
CA-4741-25G
CA-4741-1G
COBBCA-4741-5GEA
63.2
EUR
COBBCA-4741-5G
COBBCA-4741-25G
COBBCA-4741-1G
3-Brom-2-fluorbenzaldehyd
3-Bromo-2-fluorobenzaldehyde
Formel:
C₇H₄BrFO Molecular Weight: 203.01 g/mol |
MDL:
MFCD09027089 CAS-Nummer: 149947-15-9 |