3-Brom-5-nitrosalicylaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-Brom-2-hydroxy-5-nitrobenzaldehyd
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
652784-1G
652784-5G
SIAL652784-1GEA
88.4
EUR
SIAL652784-1G
SIAL652784-5G
3-Brom-5-nitrosalicylaldehyd, Sigma-Aldrich®
3-Brom-5-nitrosalicylaldehyd
Formel:
C₇H₄BrNO₄ Molecular Weight: 246,02 g/mol |
MDL:
MFCD00051833 CAS-Nummer: 16789-84-7 |