3-Brom-2-hydroxypyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
3-Brom-2-pyridinol
OS-7522-5G
OS-7522-25G
OS-7522-1G
COBBOS-7522-5GEA
38.5
EUR
COBBOS-7522-5G
COBBOS-7522-25G
COBBOS-7522-1G
3-Brom-2-hydroxypyridin
3-Brom-2-hydroxypyridin
Formel:
C₅H₄BrNO Molecular Weight: 174 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD03411569 CAS-Nummer: 13466-43-8 |