3-Brom-2-methoxypyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PY-7248-5G
PY-7248-1G
COBBPY-7248-5GEA
66.8
EUR
COBBPY-7248-5G
COBBPY-7248-1G
3-Brom-2-methoxypyridin
3-Bromo-2-methoxypyridine
Formel:
C₆H₆BrNO Molecular Weight: 188,02 g/mol |
MDL:
MFCD03095349 CAS-Nummer: 13472-59-8 |