3-Brom-4-chlorbenzoesäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
|
Achtung
|
OS-7552-1G
OS-7552-5G
OS-7552-25G
COBBOS-7552-1GEA
0
EUR
COBBOS-7552-1G
COBBOS-7552-5G
COBBOS-7552-25G
3-Brom-4-chlorbenzoesäure
3-Bromo-4-chlorobenzoic acid
Formel:
C₇H₄BrClO₂ Molecular Weight: 235,46 g/mol |
MDL:
MFCD00079706 CAS-Nummer: 42860-10-6 |