3-Brom-4-hydroxybenzaldehyd ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
B24729.06
B24729.14
B24729.06EA
38.7
EUR
B24729.06
B24729.14
3-Brom-4-hydroxybenzaldehyd ≥97%
3-Bromo-4-hydroxybenzaldehyde
Purity: 97+%
CAS No.: 2973-78-6
Molecular Formula: C7H5BrO2
Formula Weight: 201.02
Melting Point: 125-128°
Beilstein Reference: 2205318
Formel:
C₇H₅BrO₂ Molecular Weight: 201.02 g/mol Schmelzpunkt: 125…128 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00017348 CAS-Nummer: 2973-78-6 |