3-Brom-4-methylpyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Bromo-4-picoline
PY-7011-25G
PY-7011-1G
PY-7011-5G
PY-7011-100G
COBBPY-7011-25GEA
89.5
EUR
COBBPY-7011-25G
COBBPY-7011-1G
COBBPY-7011-5G
COBBPY-7011-100G
3-Brom-4-methylpyridin
3-Brom-4-methylpyridin
Formel:
C₆H₆BrN Molecular Weight: 172.02 g/mol Siedepunkt: 47…48 °C (0.6 mmHg) Dichte: 1.549 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00082592 CAS-Nummer: 3430-22-6 |