3-Brom-4-methylthiophen
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OS-7571-5G OS-7571-25G OS-7571-1G
COBBOS-7571-5GEA 114 EUR
COBBOS-7571-5G COBBOS-7571-25G COBBOS-7571-1G
3-Brom-4-methylthiophen
3-Bromo-4-methylthiophene
Formel: C₅H₅BrS
Molecular Weight: 177.06 g/mol
MDL: MFCD00130084
CAS-Nummer: 30318-99-1