3-Brom-5-(trifluormethyl)benzaldehyd ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Bromo-5-trifluoromethylbenzaldehyde
H26197.03 H26197.06
H26197.03EA 28.6 EUR
H26197.03 H26197.06
3-Brom-5-(trifluormethyl)benzaldehyd ≥97%
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 477535-41-4 Molecular Formula: C8H4BrF3O Formula Weight: 253.02 Refractive Index: 1.5110
Formel: C₈H₄BrF₃O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08059506
CAS-Nummer: 477535-41-4
EINECS: None