3-Brom-5-chlor-2-fluorpyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
SS-3014-1G
SS-3014-25G
SS-3014-5G
COBBSS-3014-1GEA
26.2
EUR
COBBSS-3014-1G
COBBSS-3014-25G
COBBSS-3014-5G
3-Brom-5-chlor-2-fluorpyridin
3-Bromo-5-chloro-2-fluoropyridine
Formel:
C₅H₂BrClFN |
MDL:
MFCD04972409 CAS-Nummer: 884494-87-5 |