3-Brom-5-chlor-2-hydroxy-4-methylpyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
3-Brom-5-chlor-2-hydroxy-4-picolin
PY-1237-5G
PY-1237-1G
COBBPY-1237-5GEA
451
EUR
COBBPY-1237-5G
COBBPY-1237-1G
3-Brom-5-chlor-2-hydroxy-4-methylpyridin
3-Bromo-5-chloro-2-hydroxy-4-methylpyridine
Formel:
C₆H₅BrClNO Molecular Weight: 222.47 g/mol |
MDL:
MFCD13195779 CAS-Nummer: 1199773-45-9 |