5-Brom-3-chlor-2-methoxypyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PY-7727-1G PY-7727-5G
COBBPY-7727-1GEA 0 EUR
COBBPY-7727-1G COBBPY-7727-5G
5-Brom-3-chlor-2-methoxypyridin
5-Brom-3-chlor-2-methoxypyridin
Formel: C₆H₅BrClNO
MDL: MFCD04972382
CAS-Nummer: 848366-28-9