3-Brom-5-chlorpyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PY-7083-1G
PY-7083-5G
PY-7083-25G
COBBPY-7083-1GEA
26.2
EUR
COBBPY-7083-1G
COBBPY-7083-5G
COBBPY-7083-25G
3-Brom-5-chlorpyridin
3-Bromo-5-chloropyridine
Formel:
C₅H₃BrClN Molecular Weight: 192.44 g/mol |
MDL:
MFCD04114221 CAS-Nummer: 73583-39-8 UN: 2811 ADR: 6.1 III |