5-Bromnicotinonitril
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
3-Brom-5-pyridincarbonitril, 5-Bromnicotinsäurenitril, 3-Brom-5-pyridincarbonsäurenitril, 3-Brom-5-cyanpyridin
CA-4180-1G
CA-4180-25G
CA-4180-5G
COBBCA-4180-1GEA
25.5
EUR
COBBCA-4180-1G
COBBCA-4180-25G
COBBCA-4180-5G
5-Bromnicotinonitril
5-Bromnicotinonitril
Formel:
C₆H₃BrN₂ Molecular Weight: 183,01 g/mol |
MDL:
MFCD00174363 CAS-Nummer: 35590-37-5 UN: 3439 ADR: 6.1,III |