3-Brom-5-fluorbenzoesäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4113-5G CA-4113-25G CA-4113-100G
COBBCA-4113-5GEA 26 EUR
COBBCA-4113-5G COBBCA-4113-25G COBBCA-4113-100G
3-Brom-5-fluorbenzoesäure
3-Bromo-5-fluorobenzoic acid
Formel: C₇H₄BrFO₂
Molecular Weight: 219.01 g/mol
MDL: MFCD01569540
CAS-Nummer: 176548-70-2