3-Brom-5-fluorpyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PY-7127-1G PY-7127-25G PY-7127-5G
COBBPY-7127-1GEA 0 EUR
COBBPY-7127-1G COBBPY-7127-25G COBBPY-7127-5G
3-Brom-5-fluorpyridin
3-Bromo-5-fluoropyridine
Formel: C₅H₃BrFN
Molecular Weight: 175,99 g/mol
MDL: MFCD04112555
CAS-Nummer: 407-20-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III