3-Brom-5-nitrobenzoesäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
|
Achtung
|
CA-4112-5G
CA-4112-25G
CA-4112-1G
COBBCA-4112-5GEA
50.9
EUR
COBBCA-4112-5G
COBBCA-4112-25G
COBBCA-4112-1G
3-Brom-5-nitrobenzoesäure
3-Bromo-5-nitrobenzoic acid
Formel:
C₇H₄BrNO₄ Molecular Weight: 246,02 g/mol |
MDL:
MFCD00100098 CAS-Nummer: 6307-83-1 |