Ethyl-3-brom-5-nitrobenzoat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
3-Brom-5-nitrobenzoesäureethylester
CA-4277-1G
CA-4277-25G
CA-4277-5G
COBBCA-4277-1GEA
75.9
EUR
COBBCA-4277-1G
COBBCA-4277-25G
COBBCA-4277-5G
Ethyl-3-brom-5-nitrobenzoat
Ethyl-3-brom-5-nitrobenzoat
Formel:
C₉H₈BrNO₄ Molecular Weight: 274.07 g/mol |
MDL:
MFCD09258760 CAS-Nummer: 690260-94-7 |