3-Brom-6-chlor-2-methylpyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
5-Brom-2-chlor-6-picolin, 5-Brom-2-chlor-6-methylpyridin, 3-Brom-6-chlor-2-picolin
OT-0321-5G
OT-0321-25G
OT-0321-1G
COBBOT-0321-5GEA
50.9
EUR
COBBOT-0321-5G
COBBOT-0321-25G
COBBOT-0321-1G
3-Brom-6-chlor-2-methylpyridin
3-Bromo-6-chloro-2-methylpyridine
Formel:
C₆H₅BrClN Molecular Weight: 206,47 g/mol |
MDL:
MFCD07375117 CAS-Nummer: 132606-40-7 |