5-Brom-2-chlor-4-(trifluormethyl)pyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PY-1163-1G
PY-1163-5G
PY-1163-250M
COBBPY-1163-1GEA
205
EUR
COBBPY-1163-1G
COBBPY-1163-5G
COBBPY-1163-250M
5-Brom-2-chlor-4-(trifluormethyl)pyridin
5-Brom-2-chlor-4-(trifluormethyl)pyridin
Formel:
C₆H₂BrClF₃N Molecular Weight: 260,44 g/mol |
MDL:
MFCD11100520 CAS-Nummer: 823221-93-8 |