5-Brom-2-chlor-4-iodpyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PY-7284-1G PY-7284-5G
COBBPY-7284-1GEA 227 EUR
COBBPY-7284-1G COBBPY-7284-5G
5-Brom-2-chlor-4-iodpyridin
5-Brom-2-chlor-4-iodpyridin
Formel: C₅H₂BrClIN
Molecular Weight: 318,34 g/mol
MDL: MFCD09972189
CAS-Nummer: 401892-47-5