5-Brom-2-chlor-4-methylpyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
5-Brom-2-chlor-4-picolin
OT-0318-5G
OT-0318-25G
OT-0318-1G
COBBOT-0318-5GEA
38.2
EUR
COBBOT-0318-5G
COBBOT-0318-25G
COBBOT-0318-1G
5-Brom-2-chlor-4-methylpyridin
5-Brom-2-chlor-4-methylpyridin
Formel:
C₆H₅BrClN Molecular Weight: 206.47 g/mol |
MDL:
MFCD03427663 CAS-Nummer: 778611-64-6 |