5-Brom-2-chlor-3-(trifluormethyl)pyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PY-7980-1G
PY-7980-5G
COBBPY-7980-1GEA
21.9
EUR
COBBPY-7980-1G
COBBPY-7980-5G
5-Brom-2-chlor-3-(trifluormethyl)pyridin
5-Brom-2-chlor-3-(trifluormethyl)pyridin
Formel:
C₆H₂BrClF₃N Molecular Weight: 260,44 g/mol |
MDL:
MFCD11100983 CAS-Nummer: 211122-40-6 |