5-Brom-2-chlor-3-fluorpyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PY-7782-1G PY-7782-25G PY-7782-5G
COBBPY-7782-1GEA 0 EUR
COBBPY-7782-1G COBBPY-7782-25G COBBPY-7782-5G
5-Brom-2-chlor-3-fluorpyridin
5-Brom-2-chlor-3-fluorpyridin
Formel: C₅H₂BrClFN
MDL: MFCD03411574
CAS-Nummer: 831203-13-5