5-Brom-2-chlor-3-methylpyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
5-Brom-2-chlor-3-picolin
PY-1119-5G
PY-1119-1G
PY-1119-25G
COBBPY-1119-5GEA
38
EUR
COBBPY-1119-5G
COBBPY-1119-1G
COBBPY-1119-25G
5-Brom-2-chlor-3-methylpyridin
5-Brom-2-chlor-3-methylpyridin
Formel:
C₆H₅BrClN Molecular Weight: 206.47 g/mol |
MDL:
MFCD03095093 CAS-Nummer: 29241-60-9 |