5-Brom-2-chlor-3-nitropyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PY-7174-100G
PY-7174-5G
PY-7174-25G
COBBPY-7174-100GEA
364
EUR
COBBPY-7174-100G
COBBPY-7174-5G
COBBPY-7174-25G
5-Brom-2-chlor-3-nitropyridin
5-Brom-2-chlor-3-nitropyridin
Formel:
C₅H₂BrClN₂O₂ Molecular Weight: 237.44 g/mol |
MDL:
MFCD00222270 CAS-Nummer: 67443-38-3 |