5-Brom-2-chlorbenzoesäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Achtung
CA-4014-25G CA-4014-100G
COBBCA-4014-25GEA 0 EUR
COBBCA-4014-25G COBBCA-4014-100G
5-Brom-2-chlorbenzoesäure
5-Brom-2-chlorbenzoesäure
Formel: C₇H₄BrClO₂
Siedepunkt: 316 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 157…160 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002415
CAS-Nummer: 21739-92-4
EINECS: 244-558-5