3-Brom-6-chlorpyridazin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OT-0551-5G OT-0551-1G
COBBOT-0551-5GEA 920 EUR
COBBOT-0551-5G COBBOT-0551-1G
3-Brom-6-chlorpyridazin
3-Bromo-6-chloropyridazine
Formel: C₄H₂BrClN₂
MDL: MFCD09834814
CAS-Nummer: 89089-18-9