5-Brom-2-chlorpyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
|
Achtung
|
OT-0324-100G
OT-0324-25G
OT-0324-5G
COBBOT-0324-100GEA
154
EUR
COBBOT-0324-100G
COBBOT-0324-25G
COBBOT-0324-5G
5-Brom-2-chlorpyridin
5-Brom-2-chlorpyridin
Formel:
C₅H₃BrClN Molecular Weight: 192.44 g/mol Siedepunkt: 205 Schmelzpunkt: 71 |
MDL:
MFCD01318951 CAS-Nummer: 53939-30-3 |