5-Brom-2-fluor-3-methylpyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
5-Brom-2-fluor-3-picolin
SS-3015-1G
SS-3015-25G
SS-3015-5G
COBBSS-3015-1GEA
0
EUR
COBBSS-3015-1G
COBBSS-3015-25G
COBBSS-3015-5G
5-Brom-2-fluor-3-methylpyridin
5-Brom-2-fluor-3-methylpyridin
Formel:
C₆H₅BrFN |
MDL:
MFCD03095091 CAS-Nummer: 29312-98-9 |