5-Brom-2-fluorbenzaldehyd
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Achtung
OS-7553-25G OS-7553-100G
COBBOS-7553-25GEA 49.3 EUR
COBBOS-7553-25G COBBOS-7553-100G
5-Brom-2-fluorbenzaldehyd
5-Brom-2-fluorbenzaldehyd
Formel: C₇H₄BrFO
Molecular Weight: 203.01 g/mol
Siedepunkt: 229
Schmelzpunkt: 49
Dichte: 1.71 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00070755
CAS-Nummer: 93777-26-5
EINECS: 298-056-6