5-Brom-2-fluorbenzoesäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
|
Achtung
|
CA-4097-5G
CA-4097-25G
COBBCA-4097-5GEA
26.2
EUR
COBBCA-4097-5G
COBBCA-4097-25G
5-Brom-2-fluorbenzoesäure
5-Brom-2-fluorbenzoesäure
Formel:
C₇H₄BrFO₂ Molecular Weight: 219,01 g/mol |
MDL:
MFCD00143423 CAS-Nummer: 146328-85-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |