5-Brom-3-nitrosalicylaldehyd
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme: 5-Brom-2-hydroxy-3-nitrobenzaldehyd
BTB14071.250 BTB14071.1
CHMPBTB14071.250EA 0 EUR
CHMPBTB14071.250 MAYBBTB14071.1
5-Brom-3-nitrosalicylaldehyd
5-Brom-3-nitrosalicylaldehyd
Formel: C₇H₄BrNO₄
Molecular Weight: 246.02 g/mol
MDL: MFCD00130110
CAS-Nummer: 16634-88-1