5-Brom-2-iod-4-methylpyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
5-Brom-2-iod-4-picolin
PY-7157-5G
PY-7157-1G
COBBPY-7157-5GEA
1150
EUR
COBBPY-7157-5G
COBBPY-7157-1G
5-Brom-2-iod-4-methylpyridin
5-Brom-2-iod-4-methylpyridin
Formel:
C₆H₅BrIN Molecular Weight: 297.92 g/mol |
MDL:
MFCD09801049 CAS-Nummer: 941294-57-1 |