5-Brom-2-iodpyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Achtung
CA-4303-5G CA-4303-25G CA-4303-100G
COBBCA-4303-5GEA 25.5 EUR
COBBCA-4303-5G COBBCA-4303-25G COBBCA-4303-100G
5-Brom-2-iodpyridin
5-Brom-2-iodpyridin
Formel: C₅H₃BrIN
Molecular Weight: 283.89 g/mol
MDL: MFCD00691506
CAS-Nummer: 223463-13-6
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable