5-Brom-2-methoxybenzolsulfonylchlorid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 5-Brom-2-methoxybenzolsulfonsäurechlorid, 5-Brom-2-methoxybenzolsulfochlorid
OT-0196-25G OT-0196-5G
COBBOT-0196-25GEA 276 EUR
COBBOT-0196-25G COBBOT-0196-5G
5-Brom-2-methoxybenzolsulfonylchlorid
5-Brom-2-methoxybenzolsulfonylchlorid
Formel: C₇H₆BrClO₃S
Molecular Weight: 285,55 g/mol
Schmelzpunkt: 107…110 °C
MDL: MFCD00051768
CAS-Nummer: 23095-05-8
UN: 3261
ADR: 8,II