5-Brom-2-methoxybenzolsulfonylchlorid
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 5-Brom-2-methoxybenzolsulfonsäurechlorid, 5-Brom-2-methoxybenzolsulfochlorid
BTB04911.0005 BTB04911DA BTB04911EA
MAYBBTB04911.0005EA 0 EUR
MAYBBTB04911.0005 MAYBBTB04911DA MAYBBTB04911EA
5-Brom-2-methoxybenzolsulfonylchlorid
5-Brom-2-methoxybenzolsulfonylchlorid
Formel: C₇H₆BrClO₃S
Molecular Weight: 285.55 g/mol
Schmelzpunkt: 107…110 °C
MDL: MFCD00051768
CAS-Nummer: 23095-05-8
UN: 3261
ADR: 8 II