5-Brom-2-methoxybenzolsulfonylchlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 5-Brom-2-methoxybenzolsulfonsäurechlorid, 5-Brom-2-methoxybenzolsulfochlorid
A14293.14 A14293.03
A14293.14EA 144 EUR
A14293.14 A14293.03
5-Brom-2-methoxybenzolsulfonylchlorid ≥98%
5-Brom-2-methoxybenzolsulfonylchlorid
Purity: 98% CAS No.: 23095-05-8 Molecular Formula: C7H6BrClO3S Formula Weight: 285.54 Melting Point: 112-115° Beilstein Reference: 3093014 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00051768
Formel: C₇H₆BrClO₃S
Molecular Weight: 285.55 g/mol
Schmelzpunkt: 112…115 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051768
CAS-Nummer: 23095-05-8
UN: 3261
ADR: 8 II
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable