5-Brom-2-methoxypyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
|
Achtung
|
CA-4302-5G
CA-4302-25G
CA-4302-100G
COBBCA-4302-5GEA
25.5
EUR
COBBCA-4302-5G
COBBCA-4302-25G
COBBCA-4302-100G
5-Brom-2-methoxypyridin
5-Brom-2-methoxypyridin
Formel:
C₆H₆BrNO Molecular Weight: 188,02 g/mol |
MDL:
MFCD01318952 CAS-Nummer: 13472-85-0 |