5-Brom-3-nitro-2-picolin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 5-Brom-2-methyl-3-nitropyridin
PY-1321-5G PY-1321-1G
COBBPY-1321-5GEA 50.9 EUR
COBBPY-1321-5G COBBPY-1321-1G
5-Brom-3-nitro-2-picolin
5-Brom-3-nitro-2-picolin
Formel: C₆H₅BrN₂O₂
Molecular Weight: 217,02 g/mol
MDL: MFCD09031419
CAS-Nummer: 911434-05-4