3-Brombenzoesäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Achtung
Synonyme: m-Bromobenzoic Acid
CA-4012-5G CA-4012-25G CA-4012-100G
COBBCA-4012-5GEA 25.5 EUR
COBBCA-4012-5G COBBCA-4012-25G COBBCA-4012-100G
3-Brombenzoesäure
3-Brombenzoesäure
Formel: C₇H₅BrO₂
Molecular Weight: 201,02 g/mol
Siedepunkt: 308 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 155 °C
Dichte: 1,845 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002487
CAS-Nummer: 585-76-2
EINECS: 209-562-3