3-Brombenzolsulfonamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 3-Brombenzolsulfonsäureamid
OT-0155-5G OT-0155-25G OT-0155-1G
COBBOT-0155-5GEA 63 EUR
COBBOT-0155-5G COBBOT-0155-25G COBBOT-0155-1G
3-Brombenzolsulfonamid
3-Brombenzolsulfonamid
Formel: C₆H₆BrNO₂S
Molecular Weight: 236,09 g/mol
MDL: MFCD00084903
CAS-Nummer: 89599-01-9