3-Bromfuran
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OT-0730-5G OT-0730-25G
COBBOT-0730-5GEA 0 EUR
COBBOT-0730-5G COBBOT-0730-25G
3-Bromfuran
3-Bromofuran
Formel: C₄H₃BrO
Siedepunkt: 103 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,6957 g/cm³ (0 °C)
MDL: MFCD00005347
CAS-Nummer: 22037-28-1
EINECS: 244-744-6